5-Bromo-2-fluoronicotinaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-2-fluoropyridine-3-carboxaldehyde
PC11103-1G
PC11103-5G
APOSPC11103-1GEA
21.9
EUR
APOSPC11103-1G
APOSPC11103-5G
5-Bromo-2-fluoronicotinaldehyde
5-Bromo-2-fluoronicotinaldehyde
Formel:
C₆H₃BrFNO Molecular Weight: 204.00 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09842440 CAS-Nummer: 875781-15-0 |