2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenyl)metaborsäure, Dihydroxy(2-chlor-5-(trifluormethyl)phenyl)boran, 2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzolboronsäure
PC11110-25G PC11110-100G
APOSPC11110-25GEA 133 EUR
APOSPC11110-25G APOSPC11110-100G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₅BClF₃O₂
Molecular Weight: 224,37 g/mol
Schmelzpunkt: 101…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00797335
CAS-Nummer: 182344-18-9