4-Fluor-1-naphthalinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Fluoronaphtalene-1-boronic acid, 4-Fluoronaphthalene-1-boronic acid
PC11115-1G PC11115-250MG PC11115-5G
APOSPC11115-1GEA 74.1 EUR
APOSPC11115-1G APOSPC11115-250MG APOSPC11115-5G
4-Fluor-1-naphthalinboronsäure
4-Fluoro-1-naphthaleneboronic acid
Formel: C₁₀H₇BBrFO₂
Molecular Weight: 189.98 g/mol
Schmelzpunkt: 240…242 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039221
CAS-Nummer: 182344-25-8