Diflunisal
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2',4'-Difluoro-4-hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid, 2',4'-Difluoro-4-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
PC11123-100G PC11123-25G PC11123-5G
APOSPC11123-100GEA 252 EUR
APOSPC11123-100G APOSPC11123-25G APOSPC11123-5G
Diflunisal
Diflunisal
Formel: C₁₃H₈F₂O₃
Molecular Weight: 250,1976 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00057834
CAS-Nummer: 22494-42-4
EINECS: 245-034-9