4'-Fluoro-biphenyl-3-ylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Amino-4'-fluorobiphenyl hydrochloride
PC11127-1G PC11127-5G
APOSPC11127-1GEA 230 EUR
APOSPC11127-1G APOSPC11127-5G
4'-Fluoro-biphenyl-3-ylamine
4'-Fluoro-biphenyl-3-ylamine
Formel: C₁₂H₁₀FN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03424674
CAS-Nummer: 10540-45-1