Ammoniumtrifluoracetat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Trifluoressigsäure Ammoniumsalz
PC1113-100G
APOSPC1113-100GEA 144 EUR
APOSPC1113-100G
Ammoniumtrifluoracetat 98%
Ammoniumtrifluoracetat
Mass spec standard for HPLC/MS, Org. Mass. Spec., 187, 25, 1990
Formel: C₂H₄F₃NO₂
Molecular Weight: 131,05 g/mol
Schmelzpunkt: 123…125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012615
CAS-Nummer: 3336-58-1
EINECS: 222-072-4