4'-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(4-Fluorophenyl)benzaldehyde
PC11137-1G PC11137-250MG PC11137-5G
APOSPC11137-1GEA 94.5 EUR
APOSPC11137-1G APOSPC11137-250MG APOSPC11137-5G
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde
Formel: C₁₃H₉FO
Molecular Weight: 200.212 g/mol
Siedepunkt: 324 °C
Schmelzpunkt: 93…97 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631912
CAS-Nummer: 60992-98-5