3'-Fluorbiphenyl-2-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC11139-1G
PC11139-250MG
APOSPC11139-1GEA
128
EUR
APOSPC11139-1G
APOSPC11139-250MG
3'-Fluorbiphenyl-2-carbonsäure
3'-Fluorbiphenyl-2-carbonsäure
Formel:
C₁₃H₉FO₂ Molecular Weight: 216,21 g/mol Schmelzpunkt: 96…98 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03426488 CAS-Nummer: 2094-03-3 |