4'-Fluorbiphenyl-3-carbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC11143-5G
APOSPC11143-5GEA 142 EUR
APOSPC11143-5G
4'-Fluorbiphenyl-3-carbonsäure 95%
4'-Fluorbiphenyl-3-carbonsäure
Formel: C₁₃H₉FO₂
Molecular Weight: 216,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00452724
CAS-Nummer: 10540-39-3