4,5-Difluorsalicylaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-4,5-difluorobenzaldehyde, 4,5-Difluoro-2-hydroxybenzaldehyde
PC1115-1G PC1115-5G PC1115-10G
APOSPC1115-1GEA 50.9 EUR
APOSPC1115-1G APOSPC1115-5G APOSPC1115-10G
4,5-Difluorsalicylaldehyd 98%
4,5-Difluorsalicylaldehyd
Formel: C₇H₄F₂O₂
Molecular Weight: 158,11 g/mol
Schmelzpunkt: 66…72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08458005
CAS-Nummer: 199287-52-0