2,3-Difluor-6-methoxybenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1118-1G
PC1118-25G
PC1118-5G
APOSPC1118-1GEA
52.2
EUR
APOSPC1118-1G
APOSPC1118-25G
APOSPC1118-5G
2,3-Difluor-6-methoxybenzoesäure 98%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid
Formel:
C₈H₆F₂O₃ Molecular Weight: 188.13 g/mol Schmelzpunkt: 126…129 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04116018 CAS-Nummer: 773873-26-0 |