3'-(Trifluormethyl)biphenyl-3-carbonsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC11182-1G PC11182-5G
APOSPC11182-1GEA 266 EUR
APOSPC11182-1G APOSPC11182-5G
3'-(Trifluormethyl)biphenyl-3-carbonsäure 96%
3'-(Trifluormethyl)biphenyl-3-carbonsäure
Formel: C₁₄H₉F₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03424603
CAS-Nummer: 168619-05-4