4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}piperidine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC11190-1G PC11190-5G PC11190-25G
APOSPC11190-1GEA 0 EUR
APOSPC11190-1G APOSPC11190-5G APOSPC11190-25G
4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}piperidine hydrochloride 95+%
4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}piperidine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₅ClF₃NO₂S
Schmelzpunkt: 226…229 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039237
CAS-Nummer: 849035-98-9