5-Fluoro-7-(methylsulphonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC11193-1G PC11193-10G
APOSPC11193-1GEA 705 EUR
APOSPC11193-1G APOSPC11193-10G
5-Fluoro-7-(methylsulphonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
5-Fluoro-7-(methylsulphonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈FNO₄S
Molecular Weight: 257.24 g/mol
Schmelzpunkt: 270…272 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04037958
CAS-Nummer: 849035-87-6