1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC11195-1G PC11195-250MG PC11195-500MG
APOSPC11195-1GEA 348 EUR
APOSPC11195-1G APOSPC11195-250MG APOSPC11195-500MG
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Formel: C₁₁H₁₅FN₂O₂S
Schmelzpunkt: 153…155 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04037948
CAS-Nummer: 849938-78-9