4-{3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC11197-1G PC11197-5G
APOSPC11197-1GEA 0 EUR
APOSPC11197-1G APOSPC11197-5G
4-{3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridine 95+%
4-{3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridine
Formel: C₁₅H₁₀F₃N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00800784
CAS-Nummer: 396129-66-1