5-Fluor-2-(methylsulfonyl)benzoesäure 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC11199-1G
PC11199-5G
PC11199-100MG
APOSPC11199-1GEA
311
EUR
APOSPC11199-1G
APOSPC11199-5G
APOSPC11199-100MG
5-Fluor-2-(methylsulfonyl)benzoesäure 95+%
5-Fluor-2-(methylsulfonyl)benzoesäure
Formel:
C₈H₇FO₄S Schmelzpunkt: 147…149 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04037937 CAS-Nummer: 773873-55-5 |