1-Fluorpentan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Pentylfluorid
PC1120-1G PC1120-25G PC1120-5G
APOSPC1120-1GEA 72.5 EUR
APOSPC1120-1G APOSPC1120-25G APOSPC1120-5G
1-Fluorpentan 97%
1-Fluorpentan
Formel: C₅H₁₁F
Molecular Weight: 90,14 g/mol
Siedepunkt: 62…63 °C
Dichte: 0,789 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –23 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 592-50-7
EINECS: 209-761-5
UN: 1993
ADR: 3,II