4-{[2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)phenyl]amino}-4-oxobutanoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC11200-10G PC11200-1G PC11200-5G
APOSPC11200-10GEA 667 EUR
APOSPC11200-10G APOSPC11200-1G APOSPC11200-5G
4-{[2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)phenyl]amino}-4-oxobutanoic acid 95+%
4-{[2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)phenyl]amino}-4-oxobutanoic acid
Formel: C₁₁H₁₂FNO₅S
Molecular Weight: 289,28 g/mol
Schmelzpunkt: 176…178 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00203095
CAS-Nummer: 389609-83-0