[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC11202-1G PC11202-5G
APOSPC11202-1GEA 0 EUR
APOSPC11202-1G APOSPC11202-5G
[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine
Formel: C₇H₉FN₂O₂S
Schmelzpunkt: 134…136 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04037953
CAS-Nummer: 832714-48-4