2-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC11204-1G PC11204-5G PC11204-25G
APOSPC11204-1GEA 163 EUR
APOSPC11204-1G APOSPC11204-5G APOSPC11204-25G
2-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
2-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Formel: C₁₆H₁₀F₃NO₂
Molecular Weight: 305.26 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04037916
CAS-Nummer: 849021-37-0