1,2-Difluor-4-(methylsulfonyl)benzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4-Difluorophenyl methyll sulphone
PC11206-10G
PC11206-1G
PC11206-5G
APOSPC11206-10GEA
34.8
EUR
APOSPC11206-10G
APOSPC11206-1G
APOSPC11206-5G
1,2-Difluor-4-(methylsulfonyl)benzol
1,2-Difluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
Formel:
C₇H₆F₂O₂S Molecular Weight: 192,1800 g/mol Schmelzpunkt: 71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04037934 CAS-Nummer: 424792-57-4 |