1,3-Dichlor-2-fluor-5-nitrobenzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Dichloro-4-fluoro-1-nitrobenzene
PC11210-25G PC11210-100G PC11210-500G
APOSPC11210-25GEA 21.9 EUR
APOSPC11210-25G APOSPC11210-100G APOSPC11210-500G
1,3-Dichlor-2-fluor-5-nitrobenzol 99%
1,3-Dichloro-2-fluoro-5-nitrobenzene
Formel: C₆H₂Cl₂FNO₂
Schmelzpunkt: 44 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00129963
CAS-Nummer: 3107-19-5