2,4-Dichlor-5-fluor-3-nitrobenzoesäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC11216-100G PC11216-25G
APOSPC11216-100GEA 84.1 EUR
APOSPC11216-100G APOSPC11216-25G
2,4-Dichlor-5-fluor-3-nitrobenzoesäure 99%
2,4-Dichloro-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₂Cl₂FNO₄
Molecular Weight: 254 g/mol
Schmelzpunkt: 190…194 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03427137
CAS-Nummer: 106809-14-7