Kaliumphenyltrifluoroborat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Phenyltrifluorborsäure Kaliumsalz
PC11221-25G PC11221-5G PC11221-10G
APOSPC11221-25GEA 171 EUR
APOSPC11221-25G APOSPC11221-5G APOSPC11221-10G
Kaliumphenyltrifluoroborat 97%
Kaliumphenyltrifluoroborat
Formel: C₆H₅BF₃K
Molecular Weight: 184,01 g/mol
Schmelzpunkt: 296…301 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318172
CAS-Nummer: 153766-81-5