Kalium(2-methylphenyl)trifluoroborat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Methylphenyl)trifluorborsäure Kaliumsalz, Kalium(o-tolyl)trifluoroborat
PC11223-1G
PC11223-5G
APOSPC11223-1GEA
109
EUR
APOSPC11223-1G
APOSPC11223-5G
Kalium(2-methylphenyl)trifluoroborat 98%
Kalium(2-methylphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₇H₇BF₃K Molecular Weight: 198,04 g/mol Schmelzpunkt: 90…94 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03790006 CAS-Nummer: 274257-34-0 |