Kalium(4-methoxyphenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Methoxyphenyl)trifluorborsäure Kaliumsalz
PC11225-25G PC11225-5G
APOSPC11225-25GEA 278 EUR
APOSPC11225-25G APOSPC11225-5G
Kalium(4-methoxyphenyl)trifluoroborat
Kalium(4-methoxyphenyl)trifluoroborat
Formel: C₇H₇BF₃KO
Molecular Weight: 214,04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04112717
CAS-Nummer: 192863-36-8