Kalium(2-(methylsulfonyl)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Potassium trifluoro(2-(methylsulphonyl)phenyl)borate, Potassium (2-methylsulphonylphenyl)trifluoroborate
PC11227-1G PC11227-25G PC11227-5G
APOSPC11227-1GEA 139 EUR
APOSPC11227-1G APOSPC11227-25G APOSPC11227-5G
Kalium(2-(methylsulfonyl)phenyl)trifluoroborat
Potassium-2-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Formel: C₇H₇BF₃KO₂S
Schmelzpunkt: 78…84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115760
CAS-Nummer: 850623-65-3