Kalium(3-(methansulfonylamino)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
PC11228-10G PC11228-1G PC11228-5G
APOSPC11228-10GEA 1320 EUR
APOSPC11228-10G APOSPC11228-1G APOSPC11228-5G
Kalium(3-(methansulfonylamino)phenyl)trifluoroborat
Kalium(3-(methansulfonylamino)phenyl)trifluoroborat
Formel: C₇H₈BF₃KNO₂S
Schmelzpunkt: 180…190 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115762
CAS-Nummer: 850623-67-5