Kalium(3-chlorphenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (3-Chlorphenyl)trifluorborsäure Kaliumsalz
PC11229-1G PC11229-5G
APOSPC11229-1GEA 58.2 EUR
APOSPC11229-1G APOSPC11229-5G
Kalium(3-chlorphenyl)trifluoroborat
Kalium(3-chlorphenyl)trifluoroborat
Formel: C₆H₄BClF₃K
Molecular Weight: 218.45 g/mol
Schmelzpunkt: 76…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115754
CAS-Nummer: 411206-75-2