Kalium(3-cyanphenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (3-Cyanophenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11239-25G
APOSPC11239-25GEA 140 EUR
APOSPC11239-25G
Kalium(3-cyanphenyl)trifluoroborat
Kalium(3-cyanphenyl)trifluoroborat
Formel: C₇H₄BF₃KN
Schmelzpunkt: 196…200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115744
CAS-Nummer: 850623-46-0