4,5-Difluor-2-methoxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4,5-Difluor-2-methoxybenzoesäurenitril
PC1124-10G PC1124-5G PC1124-1G
APOSPC1124-10GEA 215 EUR
APOSPC1124-10G APOSPC1124-5G APOSPC1124-1G
4,5-Difluor-2-methoxybenzonitril 98%
4,5-Difluor-2-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₅F₂NO
Molecular Weight: 169,13 g/mol
Schmelzpunkt: 97…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660346
CAS-Nummer: 425702-28-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III