Kalium(4-(methoxycarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC11240-1G
PC11240-5G
APOSPC11240-1GEA
0
EUR
APOSPC11240-1G
APOSPC11240-5G
Kalium(4-(methoxycarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Kalium(4-(methoxycarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Formel:
C₈H₇BF₃KO₂ Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115741 CAS-Nummer: 705254-34-8 |