Kalium(3-methylphenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Kalium(m-tolyl)trifluoroborat, (3-Methylphenyl)trifluorborsäure Kaliumsalz
PC11241-25G PC11241-5G
APOSPC11241-25GEA 386 EUR
APOSPC11241-25G APOSPC11241-5G
Kalium(3-methylphenyl)trifluoroborat
Kalium(3-methylphenyl)trifluoroborat
Formel: C₇H₇BF₃K
Molecular Weight: 198.04 g/mol
Schmelzpunkt: 226…230 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115739
CAS-Nummer: 850623-42-6