Kalium(4-carboxyphenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Potassium 4-carboxyphenyltrifluoroborate, Potassium (4-carboxyphenyl)trifluoroborate
PC11245-100G PC11245-25G PC11245-5G
APOSPC11245-100GEA 713 EUR
APOSPC11245-100G APOSPC11245-25G APOSPC11245-5G
Kalium(4-carboxyphenyl)trifluoroborat
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate
Formel: C₇H₅BF₃KO₂
Molecular Weight: 228.02 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115737
CAS-Nummer: 850623-38-0
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable