Kalium(4-cyanphenyl)trifluoroborat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Cyanophenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11246-25G
APOSPC11246-25GEA 183 EUR
APOSPC11246-25G
Kalium(4-cyanphenyl)trifluoroborat 96%
Kalium(4-cyanphenyl)trifluoroborat
Formel: C₇H₄BF₃KN
Molecular Weight: 209,02 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115736
CAS-Nummer: 850623-36-8