2-Chloro-N-(2,5-difluorophenyl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-Chloroacetyl-2,5-difluoroaniline
PC11251-10G
PC11251-1G
PC11251-5G
APOSPC11251-10GEA
261
EUR
APOSPC11251-10G
APOSPC11251-1G
APOSPC11251-5G
2-Chloro-N-(2,5-difluorophenyl)acetamide
2-Chloro-N-(2,5-difluorophenyl)acetamide
Formel:
C₈H₆ClF₂NO Molecular Weight: 205,59 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00157387 CAS-Nummer: 196938-10-0 |