2-Chloro-N-(3,4-difluorophenyl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-Chloroacetyl-3,4-difluoroaniline
PC11253-1G PC11253-250MG
APOSPC11253-1GEA 55.3 EUR
APOSPC11253-1G APOSPC11253-250MG
2-Chloro-N-(3,4-difluorophenyl)acetamide
2-Chloro-N-(3,4-difluorophenyl)acetamide
Formel: C₈H₆ClF₂NO
Molecular Weight: 205.59 g/mol
Schmelzpunkt: 110…112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01354030
CAS-Nummer: 76778-13-7