Pentafluorphenyl-2-methyl-5-nitrobenzolsulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
PC11268-1G
PC11268-500MG
PC11268-5G
APOSPC11268-1GEA
275
EUR
APOSPC11268-1G
APOSPC11268-500MG
APOSPC11268-5G
Pentafluorphenyl-2-methyl-5-nitrobenzolsulfonat
Pentafluorphenyl-2-methyl-5-nitrobenzolsulfonat
Formel:
C₁₃H₆F₅NO₅S Schmelzpunkt: 123…125 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05975137 CAS-Nummer: 885950-60-7 |