Pentafluorphenyl-3,4-dimethoxybenzolsulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
PC11273-1G
PC11273-500MG
PC11273-5G
APOSPC11273-1GEA
275
EUR
APOSPC11273-1G
APOSPC11273-500MG
APOSPC11273-5G
Pentafluorphenyl-3,4-dimethoxybenzolsulfonat
Pentafluorphenyl-3,4-dimethoxybenzolsulfonat
Formel:
C₁₄H₉F₅O₅S Schmelzpunkt: 93…95 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05975142 CAS-Nummer: 886361-12-2 |