Pentafluorphenyl-4-brombenzolsulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
PC11274-1G PC11274-500MG PC11274-5G
APOSPC11274-1GEA 275 EUR
APOSPC11274-1G APOSPC11274-500MG APOSPC11274-5G
Pentafluorphenyl-4-brombenzolsulfonat
Pentafluorphenyl-4-brombenzolsulfonat
Formel: C₁₂H₄BrF₅O₃S
Schmelzpunkt: 66…68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00404028
CAS-Nummer: 848649-38-7