Methyl-2-[(2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzenecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC11275-1G PC11275-500MG PC11275-5G
APOSPC11275-1GEA 275 EUR
APOSPC11275-1G APOSPC11275-500MG APOSPC11275-5G
Methyl-2-[(2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzenecarboxylate
Methyl-2-[(2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzenecarboxylate
Formel: C₁₄H₇F₅O₅S
Molecular Weight: 382,26 g/mol
Schmelzpunkt: 59…61 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05975143
CAS-Nummer: 886361-14-4