3,5-Difluor-2-methoxybenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1129-10G
PC1129-5G
PC1129-1G
APOSPC1129-10GEA
191
EUR
APOSPC1129-10G
APOSPC1129-5G
APOSPC1129-1G
3,5-Difluor-2-methoxybenzaldehyd 98%
3,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde
Formel:
C₈H₆F₂O₂ Schmelzpunkt: 39…41 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06246883 CAS-Nummer: 131782-50-8 |