3,5-Difluor-2-methoxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,5-Difluor-2-methoxybenzoesäurenitril
PC1136-1G PC1136-5G PC1136-25G PC1136-100G
APOSPC1136-1GEA 26.3 EUR
APOSPC1136-1G APOSPC1136-5G APOSPC1136-25G APOSPC1136-100G
3,5-Difluor-2-methoxybenzonitril 98%
3,5-Difluor-2-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₅F₂NO
Molecular Weight: 169,13 g/mol
Schmelzpunkt: 33…36 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06409085
CAS-Nummer: 874804-08-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III