3,6-Difluorsalicylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,6-Difluoro-2-hydroxybenzoic acid
PC1139-1G PC1139-500MG PC1139-5G
APOSPC1139-1GEA 109 EUR
APOSPC1139-1G APOSPC1139-500MG APOSPC1139-5G
3,6-Difluorsalicylsäure
3,6-Difluorsalicylsäure
Formel: C₇H₄F₂O₃
Molecular Weight: 174,10 g/mol
Schmelzpunkt: 154…155 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08275285
CAS-Nummer: 749230-37-3