3,6-Difluor-2-methoxybenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1143-1G PC1143-5G PC1143-25G
APOSPC1143-1GEA 30.6 EUR
APOSPC1143-1G APOSPC1143-5G APOSPC1143-25G
3,6-Difluor-2-methoxybenzaldehyd 98%
3,6-Difluor-2-methoxybenzaldehyd
Formel: C₈H₆F₂O₂
Molecular Weight: 172.13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08275289
CAS-Nummer: 887267-04-1