3,6-Difluorsalicylaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,6-Difluoro-2-hydroxybenzaldehyde
PC1144-1G PC1144-25G PC1144-5G
APOSPC1144-1GEA 84.1 EUR
APOSPC1144-1G APOSPC1144-25G APOSPC1144-5G
3,6-Difluorsalicylaldehyd
3,6-Difluorsalicylaldehyd
Formel: C₇H₄F₂O₂
Molecular Weight: 158,1023 g/mol
Schmelzpunkt: 72…78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08275281
CAS-Nummer: 502762-92-7