2,5-Difluor-4-methoxybenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,5-Difluor-4-methoxybenzoesäurenitril
PC1145-1G PC1145-25G PC1145-5G
APOSPC1145-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1145-1G APOSPC1145-25G APOSPC1145-5G
2,5-Difluor-4-methoxybenzonitril
2,5-Difluor-4-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₅F₂NO
Molecular Weight: 169,13 g/mol
Schmelzpunkt: 89…93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06246886
CAS-Nummer: 1007605-44-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III