2-Brom-2'-fluor-4'-methoxyacetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Bromo-1-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)ethanone, 2-Fluoro-4-methoxyphenacyl bromide
PC1154-1G
PC1154-250MG
PC1154-5G
APOSPC1154-1GEA
72.5
EUR
APOSPC1154-1G
APOSPC1154-250MG
APOSPC1154-5G
2-Brom-2'-fluor-4'-methoxyacetophenon 97%
2-Brom-2'-fluor-4'-methoxyacetophenon
Formel:
C₉H₈BrFO₂ Molecular Weight: 247.0600 g/mol Schmelzpunkt: 63…66 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03730100 CAS-Nummer: 157014-35-2 UN: 3261 ADR: 8 III |