2-Brom-3'-fluor-4'-methoxyacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Fluoro-4-methoxyphenacyl bromide
PC1155-10G PC1155-1G PC1155-5G
APOSPC1155-10GEA 719 EUR
APOSPC1155-10G APOSPC1155-1G APOSPC1155-5G
2-Brom-3'-fluor-4'-methoxyacetophenon
2-Brom-3'-fluor-4'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₈BrFO₂
Schmelzpunkt: 71…74 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00466240
CAS-Nummer: 350-27-6
UN: 1759
ADR: 8,III